Tlačiť
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Dichloro-2-methylbenzotrifluoride
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 EUR
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃
Teplota varu: 97…100 °C/23mmHg
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06246858
Číslo CAS: 74483-51-5