Tlačiť
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1524-1G PC1524-5G
APOSPC1524-1GEA 158.04 EUR
APOSPC1524-1G APOSPC1524-5G
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone
Vzorec: C₄H₂BrF₅O
Teplota varu: 93…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041447
Číslo CAS: 92737-01-4
OSN: 3265
ADR: 8,II