Tlačiť
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1523-25G PC1523-5G PC1523-100G
APOSPC1523-25GEA 63.38 EUR
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
Teplota varu: 99 °C/30mmHg
Hustota: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02261763
Číslo CAS: 22062-53-9