Tlačiť
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 54.95 EUR
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
Teplota varu: 95…100 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 33…44 °C
Hustota: 1,799 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014706
Číslo CAS: 344-38-7