Tlačiť
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-methylpyridine
PC1509-1G PC1509-5G PC1509-25G
APOSPC1509-1GEA 44.86 EUR
APOSPC1509-1G APOSPC1509-5G APOSPC1509-25G
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride
Vzorec: C₆H₇ClFN
Mw: 111.1169 g/mol
Teplota varu: 114.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095271
Číslo CAS: 31181-53-0