Tlačiť
3-Fluoro-5-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1508-5G PC1508-1G PC1508-25G
APOSPC1508-5GEA 86.92 EUR
APOSPC1508-5G APOSPC1508-1G APOSPC1508-25G
3-Fluoro-5-methylpyridine
3-Fluoro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Mw: 111.12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095273
Číslo CAS: 407-21-6