Tlačiť
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1505-10G PC1505-5G
APOSPC1505-10GEA 295.61 EUR
APOSPC1505-10G APOSPC1505-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Mw: 190.0000 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658268
Číslo CAS: 161612-68-6