Tlačiť
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1499-1G PC1499-25G PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1499-1G APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55
Teplota varu: 148…152 °C/30mmHg
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658264
Číslo CAS: 64182-61-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III