Tlačiť
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3,4-difluoronitrobenzene
PC1497-1G PC1497-5G PC1497-25G
APOSPC1497-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1497-1G APOSPC1497-5G APOSPC1497-25G
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658262
Číslo CAS: 169468-83-1