Tlačiť
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-6-fluorobenzotrifluoride
PC1495-1G PC1495-5G PC1495-25G
APOSPC1495-1GEA 48.47 EUR
APOSPC1495-1G APOSPC1495-5G APOSPC1495-25G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Mw: 179.12 g/mol
Teplota vzplanutia: <90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658260
Číslo CAS: 123973-22-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III