Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1494-25G PC1494-5G
APOSPC1494-25GEA 92.93 EUR
APOSPC1494-25G APOSPC1494-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03789249
Číslo CAS: 402-10-8