Tlačiť
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 24.91 EUR
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
Mw: 270.01
Teplota varu: 87…88 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 41…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014707
Číslo CAS: 367-67-9