Tlačiť
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
PC1485-100G PC1485-25G PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA 158.04 EUR
APOSPC1485-100G APOSPC1485-25G APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈FNO₄
Teplota varu: 128…130 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 46…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428515
Číslo CAS: 367-80-6