Tlačiť
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1461-1G PC1461-250MG PC1461-5G
APOSPC1461-1GEA 482.28 EUR
APOSPC1461-1G APOSPC1461-250MG APOSPC1461-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO
Mw: 251.21 g/mol
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797372
Číslo CAS: 871252-64-1