Tlačiť
3-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1457-100G PC1457-10G PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA 431.21 EUR
APOSPC1457-100G APOSPC1457-10G APOSPC1457-50G
3-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 95%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631322
Číslo CAS: 225104-76-7