Tlačiť
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1455-1G PC1455-500MG
APOSPC1455-1GEA 374.25 EUR
APOSPC1455-1G APOSPC1455-500MG
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₀FNO
Teplota tavenia: 151…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797371
Číslo CAS: 123864-93-7