Tlačiť
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 83.03 EUR
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Teplota varu: 95 °C/50mmHg
Hustota: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040940
Číslo CAS: 452-74-4
OSN: 1993
ADR: 3,III