Tlačiť
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
PC1450-100G PC1450-1KG PC1450-25G PC1450-500G
APOSPC1450-100GEA 102.94 EUR
APOSPC1450-100G APOSPC1450-1KG APOSPC1450-25G APOSPC1450-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Mw: 189.03
Teplota varu: 68 °C/8mmHg
Hustota: 1.492 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013551
Číslo CAS: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3