Tlačiť
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 34.9 EUR
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Vzorec: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Mw: 288.66 g/mol
Teplota tavenia: 85…92 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00170933
Číslo CAS: 71422-80-5