Tlačiť
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 135.58 EUR
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Teplota varu: 60 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00202365
Číslo CAS: 303147-84-4