Tlačiť
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1441-1G PC1441-5G PC1441-10G
APOSPC1441-1GEA 99.48 EUR
APOSPC1441-1G APOSPC1441-5G APOSPC1441-10G
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Teplota tavenia: 222…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00193241
Číslo CAS: 117391-49-8