Tlačiť
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dichloro-3-fluoronitrobenzene
PC1434-1G PC1434-5G PC1434-25G
APOSPC1434-1GEA 24.91 EUR
APOSPC1434-1G APOSPC1434-5G APOSPC1434-25G
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Mw: 209.9900 g/mol
Teplota varu: 88 °C/1mmHg
Hustota: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042240
Číslo CAS: 393-79-3