Tlačiť
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
PC1430-100G PC1430-500G PC1430-1KG
APOSPC1430-100GEA 28.28 EUR
APOSPC1430-100G APOSPC1430-500G APOSPC1430-1KG
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Teplota varu: 170…172 °C
Hustota: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040828
Číslo CAS: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0