Tlačiť
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
PC1429E-25G PC1429E-5G
APOSPC1429E-25GEA 28.28 EUR
APOSPC1429E-25G APOSPC1429E-5G
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
4-Bromo-2-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Teplota varu: 82…83 °C/10mmHg
Hustota: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011722
Číslo CAS: 2105-94-4