Tlačiť
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1429-100G PC1429-500G PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA 56.56 EUR
APOSPC1429-100G APOSPC1429-500G APOSPC1429-25G
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Teplota varu: 130…131 °C/50mmHg
Teplota tavenia: 42…44 °C
Hustota: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010614
Číslo CAS: 496-69-5