Tlačiť
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC1428D-100G PC1428D-25G PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA 29.8 EUR
APOSPC1428D-100G APOSPC1428D-25G APOSPC1428D-500G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota varu: 240…241 °C
Teplota tavenia: 18…19 °C
Hustota: 1.786 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129165
Číslo CAS: 364-73-8