Tlačiť
Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC14280-100MG PC14280-250MG
APOSPC14280-100MGEA 24.95 EUR
APOSPC14280-100MG APOSPC14280-250MG
Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO₂S
Teplota tavenia: 57…59 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02956778
Číslo CAS: 72850-52-3