Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 EUR
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
Mw: 300.9
Teplota varu: 48…51 °C
Teplota tavenia: 48…51 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010608
Číslo CAS: 105931-73-5