Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423I-100G PC1423I-250G PC1423I-25G PC1423I-500G
APOSPC1423I-100GEA 46.53 EUR
APOSPC1423I-100G APOSPC1423I-250G APOSPC1423I-25G APOSPC1423I-500G
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈BrF
Teplota varu: 175 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 38…41 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051716
Číslo CAS: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
OSN: 3152
ADR: 9,II