Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1423G-25G PC1423G-5G
APOSPC1423G-25GEA 106.3 EUR
APOSPC1423G-25G APOSPC1423G-5G
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇BrFN·HCl
Teplota tavenia: 254…257 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143266
Číslo CAS: 147181-08-6