Tlačiť
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 28.28 EUR
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Mw: 243
Teplota varu: 79…80 °C/50mmHg
Hustota: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042493
Číslo CAS: 393-37-3