Tlačiť
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1423A-25G PC1423A-5G PC1423A-100G
APOSPC1423A-25GEA 41.72 EUR
APOSPC1423A-25G APOSPC1423A-5G APOSPC1423A-100G
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Mw: 243
Teplota varu: 154…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042497
Číslo CAS: 40161-54-4