Tlačiť
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 24.91 EUR
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Mw: 243
Teplota varu: 146 °C
Hustota: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042498
Číslo CAS: 130723-13-6