Tlačiť
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC1422-500G PC1422-100G PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA 161.83 EUR
APOSPC1422-500G APOSPC1422-100G APOSPC1422-25G
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Mw: 243
Teplota varu: 148…149 °C
Hustota: 1.706 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040938
Číslo CAS: 68322-84-9