2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1421-100G
PC1421-500G
PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA
48.54
EUR
APOSPC1421-100G
APOSPC1421-500G
APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Vzorec:
C₇H₃BrF₄ Mw: 243 Teplota varu: 136…143 °C Hustota: 1.695 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 64 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040937 Číslo CAS: 40161-55-5 |