Tlačiť
2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
PC1420T-1G PC1420T-25G PC1420T-5G
APOSPC1420T-1GEA 24.95 EUR
APOSPC1420T-1G APOSPC1420T-25G APOSPC1420T-5G
2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 98%
2-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Hustota: 1,741 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061243
Číslo CAS: 104540-42-3