Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1420H-100G PC1420H-25G PC1420H-500G
APOSPC1420H-100GEA 106.15 EUR
APOSPC1420H-100G APOSPC1420H-25G APOSPC1420H-500G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Mw: 200.01
Teplota varu: 134…136 °C/33mmHg
Teplota tavenia: 53…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055432
Číslo CAS: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III