Tlačiť
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G PC1420-1KG PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA 29.8 EUR
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG APOSPC1420-500G
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Mw: 175
Teplota varu: 152…155 °C
Teplota tavenia: –17 °C
Hustota: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000342
Číslo CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
OSN: 1993
ADR: 3 III