Tlačiť
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1418-25G PC1418-5G
APOSPC1418-25GEA 291.61 EUR
APOSPC1418-25G APOSPC1418-5G
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112549
Číslo CAS: 21397-07-9