Tlačiť
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromofluorobenzene
PC1410-500G PC1410-100G
APOSPC1410-500GEA 99.48 EUR
APOSPC1410-500G APOSPC1410-100G
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
1-Bromo-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Teplota varu: 148…150 °C
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000326
Číslo CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
OSN: 1993
ADR: 3,III