Tlačiť
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 191.34 EUR
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Vzorec: C₅H₅ClFN
Teplota tavenia: 110 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234055
Číslo CAS: 39160-31-1