Tlačiť
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1402-1G PC1402-250MG PC1402-5G
APOSPC1402-1GEA 79.82 EUR
APOSPC1402-1G APOSPC1402-250MG APOSPC1402-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864664
Číslo CAS: 1000339-52-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III