Tlačiť
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1399G-100G PC1399G-25G PC1399G-500G
APOSPC1399G-100GEA 34.9 EUR
APOSPC1399G-100G APOSPC1399G-25G APOSPC1399G-500G
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota varu: 230 °C
Teplota tavenia: 23 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00070755
Číslo CAS: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6