Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1399F-100G PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA 66.59 EUR
APOSPC1399F-100G APOSPC1399F-25G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota varu: 42 °C/19mmHg
Teplota tavenia: 58…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143261
Číslo CAS: 57848-46-1