Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1399-100G PC1399-25G
APOSPC1399-100GEA 68.19 EUR
APOSPC1399-100G APOSPC1399-25G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota varu: 138…139 °C/2,5mmHg
Teplota tavenia: 31…33 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042186
Číslo CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1