Tlačiť
4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1397E-100G PC1397E-250G PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA 33.17 EUR
APOSPC1397E-100G APOSPC1397E-250G APOSPC1397E-25G
4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
4-Bromo-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Teplota varu: 103…108 °C/13mmHg
Teplota tavenia: 38…42 °C
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010221
Číslo CAS: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III