Tlačiť
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1396C-10G PC1396C-25G
APOSPC1396C-10GEA 28.28 EUR
APOSPC1396C-10G APOSPC1396C-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Teplota varu: 150 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 51…57 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042466
Číslo CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0