Tlačiť
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 114.72 EUR
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Teplota varu: 150 °C/12mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077464
Číslo CAS: 1006-39-9