Tlačiť
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetamide
PC1394M-100G PC1394M-500G
APOSPC1394M-100GEA 183.31 EUR
APOSPC1394M-100G APOSPC1394M-500G
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Teplota tavenia: 117…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061118
Číslo CAS: 1009-22-9