Tlačiť
6-Fluoro-o-toluidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-6-methylaniline
PC1391-5G PC1391-100G PC1391-25G
APOSPC1391-5GEA 24.91 EUR
APOSPC1391-5G APOSPC1391-100G APOSPC1391-25G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.1435 g/mol
Teplota varu: 88…89 °C/13mmHg
Hustota: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06658252
Číslo CAS: 443-89-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III